Learn More
uvex Profapren CF33 Handschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Typ A (A K L M N O) |
| Coating Material | Polychloropren |
| Farbe | Blau |
| Latex Free | Yes |
| Material | Baumwolle |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 8 |
| Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Industrie, Lackierung/Beschichtung, Metallarbeiten (Reinigung) |
| Modell | Gehäuse CF33 |
| Mehr anzeigen |