Learn More
uvex Profapren CF33 Handschuhe
Artikelnummer. p-7160263 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15336922 7 1 Stück
15346922 8 1 Stück
15356922 9 1 Stück
15316922 10 1 Stück
15326922 11 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15336922
Marke: uvex 6011901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige, nicht verstärkte Chloropren-Sicherheitshandschuhe zum Schutz vor einem breiten Spektrum an Chemikalien
  • Silikonfreie Sicherheitshandschuhe mit hervorragenden Eigenschaften zum Schutz vor chemischen und mechanischen Gefahren
  • Gute Kombination aus Flexibilität und Festigkeit
  • Beständig gegen viele Laborchemikalien und Lösungsmittel
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN ISO 374-1: 2016/ Typ A (AKLMNO)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Typ A (A K L M N O)
    Coating Material Polychloropren
    Farbe Blau
    Latex Free Yes
    Material Baumwolle
    Produkttyp Chemical-resistant Gloves
    Größe 7
    Dicke (metrisch) 0,75 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Industrie, Lackierung/Beschichtung, Metallarbeiten (Reinigung)
    Modell Gehäuse CF33
    Handflächentyp Genoppt
    Länge (metrisch) 33 cm