Learn More
uvex Schutzbrille I-vo 9160
Artikelnummer. 11249869 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Blau/Orange
Schwarz, Grau
Linsenfärbung:
Braun
Grau
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rahmenfarbe Linsenfärbung Packungsgröße
11249869 Blau/Orange Braun 1 Stück
10345772 Schwarz, Grau Grau -
10031072 Schwarz, Grau Klar 1 Stück
10777914 Blau, grau Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11249869 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9160068
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rundumbrille mit ausgezeichnetem Sichtfeld
  • Rundumbrille mit ausgezeichnetem Sichtfeld
  • Gerade Seitenbügel greifen an den Seiten des Kopfes und nicht hinter den Ohren. Das sorgt für einen sicheren, bequemen und rutschfreien Tragekomfort
  • Kombinierte harte und weiche Komponenten - erhöhter Komfort in empfindlichen Nasen-, Brauen- und Ohrbereichen
  • Die vollständig verstellbaren Seitenbügel ermöglichen dem Träger eine individuelle Passform für besseren Schutz und Komfort
  • 100 % UV-Schutz und metallfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Braun
Produkttyp Augenschutz I-vo 9160
Rahmenfarbe Blau/Orange
Anzahl pro Packung Je 1
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard