Beschreibung
- Rundumbrille mit ausgezeichnetem Sichtfeld
- Gerade Seitenbügel greifen an den Seiten des Kopfes und nicht hinter den Ohren. Das sorgt für einen sicheren, bequemen und rutschfreien Tragekomfort
- Kombinierte harte und weiche Komponenten - erhöhter Komfort in empfindlichen Nasen-, Brauen- und Ohrbereichen
- Die vollständig verstellbaren Seitenbügel ermöglichen dem Träger eine individuelle Passform für besseren Schutz und Komfort
- 100 % UV-Schutz und metallfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Braun |
| Produkttyp | Augenschutz I-vo 9160 |
| Rahmenfarbe | Blau/Orange |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| UV-Schutz | UV400. |
| Mehr anzeigen |