Learn More
Uvex™ Unilite Thermo Schutzhandschuhe
Artikelnummer. p-7160283 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15387132 10 1 Stück
15317142 8 1 Stück
15327142 9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15387132 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 6059310
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuster Handschutz für kalte Arbeitsbedingungen
  • Trotz seiner extrem robusten Beschichtung bleibt das Uvex Unilite Thermo auch bei extremer Kälte warm und flexibel
  • Die zweischichtige Materialzusammensetzung aus Acryl und Schurwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und jederzeit guten Tragekomfort
  • Polymer-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen, die bei niedrigen Temperaturen flexibel ist
  • Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Sehr gute thermische Dämmung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten
  • Gutes Tastgefühl, gute Passform, hohe Flexibilität und guter Tragekomfort
  • Zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 3 1 X) und EN 511 (0 1 0)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1)
    Beschichteter Bereich Handfläche und Fingerspitzen
    Coating Material Polymer
    Farbe Schwarz
    Oberflächenbehandlung außen Glatt
    Hand Beidseitig tragbar
    Material Elastan
    Produkttyp Kältebeständige Handschuhe
    Größe 10
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Arbeiten bei niedrigen Temperaturen, Kühllagern und Staplerfahrten
    Art der Handschuhstulpe Strick
    Auskleidungsmaterial Acryl/Schurwolle