Learn More
uvex Unipur 6639 Montagehandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Artikelnummer. 15355662 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15355662 10 1 Stück
17220421 6 10 Paare
15335662 8 1 Stück
15345662 9 1 Stück
15365662 11 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15355662 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6024810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.39 €
    2.22 € / 1 Stück
    Sparen 0.17 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Unipur 6639 Montagehandschuhe eignen sich für mechanische Präzisionsarbeiten in trockenen bis leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Die robuste Polyurethanbeschichtung sorgt für Abriebfestigkeit, ohne dabei die Fingerfertigkeit oder das Tastgefühl zu bee
  • Polyamid-Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen
  • Die Beschichtung bietet eine hohe Abriebfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit bei trockenen oder leicht feuchten Anwendungen
  • Leicht und empfindlich, ideal für mechanische Präzisionsarbeiten
  • Das dunkle Material verdeckt Verschmutzungen und Flecken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Polyurethan
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Material Polyamid
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 10
Modell Vollhandhand-Handhandschuh