Beschreibung
- Polyamid-Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen
- Die Beschichtung bietet eine hohe Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit bei trockenen oder leicht feuchten Anwendungen
- Leicht und empfindlich, ideal für mechanische Präzisionsarbeiten
- Das dunkle Material verdeckt Verschmutzungen und Flecken
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 11 |
| Modell | Handschuh |
| Norm EN 388 | 4131X. |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Mehr anzeigen |