Learn More
UVP UVGL-15 kompakte UV-Lampe
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leichte, einfach zu handhabende Lampe
- 4 Watt
- Verwenden Sie kompakte UV-Lampen mit J-124 Lampenständer für freihändigen Betrieb
- Verwenden Sie die Lampen mit dem C-10 Chromato-Vue Sichtschrank für die Anzeige von Materialien in einer dunklen Umgebung
- Die kompakte UV-Lampe ist als 12-Volt-Modell (für den Zigarettenanzünderbetrieb) erhältlich, die für die Aushärtung von Windschutzscheiben ausgelegt ist (Lampenteilenummer 95-0019-14)
- UV-blockierende Brillen empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Abmessungen (L x B x H) | 198 x 71 x 53 mm |
| Modell | UVG-15 kompakte UV-Lampe |
| Produkttyp | UV-Lampe |