Learn More
Uvinul A Plus-d4, TRC
Artikelnummer. 30457136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457136 10 mg 10 Milligramm
30454270 5 mg 5 Milligramm
30453214 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30457136 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU85030110MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate D4 (phenyl-2,3,4,5-D4)
Summenformel C24 D4 H27 N O4
Menge 10 mg
Synonym Diethylaminohydroxybenzoyl Hexyl Benzoate D4 (phenyl 2,3,4,5-D4)
InChI-Formel InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3/i9D,10D,12D,13D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC)c(C(=O)OCCCCCC)c1[2H]
IUPAC-Name Hexyl-2,3,4,5-tetradeuterio-6-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 401.5319
Formelmasse 401.2504