Learn More
UVP UVL-56 UV-Lampe, Handgerät
Diese Lampen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Fluoreszenz von gefärbten Gelen und der Sterilisation. UVP™ Tragbare UV-Lampen aus langlebigem, leichtem Kunststoff sind mit einem ergonomisch geformten Griff versehen.
Marke: UVP 95-0006-03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30500kg
Beschreibung
- Bequemer, ergonomisch geformter Griff
- Ein-/Ausschalter auf der Rückseite der Lampe
- Leichte Lampen zur einfachen Handhabung
- Robustes Gehäuse aus Kunststoff
- Sechs Watt
Spezifikation
UV-A | |
365 nm | |
378 x 81 x 64 mm |
230 V | |
Kunststoff | |
UVL-56 UV-Lampe, Handgerät |