Learn More
UVP 2UV und 3UV Transilluminatoren, Tischgeräte
Código de producto. p-2623240
Change view
Click to view available options
Modell:
LMs-20E
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Código de producto. Modell unitSize
11308453 LMs-20E 1 Stück
1 options
Código de producto. 11308453
Marca: UVP 95041702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bis zu drei Wellenlängen in einem kompakten, leichten Gerät erhältlich
  • Die 8-Watt-Modelle bieten eine wirtschaftliche Alternative zu Hochleistungs-UV-Transilluminatoren
  • Alle Modelle verfügen über einen aufklappbaren UV-Blocker mit verstellbarer Höhe und UVG-Langzeitfilter
Zwei Optionen mit einfacher Intensität
  • 3UV-Modelle bieten eine Auswahl an Langwellen-UV für die erweiterte Betrachtung von Gelen ohne Photonicking; Mitteltonbereich mit erhöhter Fluoreszenz-Photodokumentation und Nukleinsäure-Visualisierung; Kurzwellen für die Probenbestrahlung
  • 2 UV-Modelle bieten Langwellen- und Mittelwellen-UV
Información de órdenes
2 UV-Abmessungen (einschließlich Abdeckung): 9 1/2 L x 13 1/4 B x 4 3/4 in. H (24 x 33.7 x 12.1 cm); 3 UV-Abmessungen (einschließlich Abdeckung): 11 x 14 x 6 in. (28 x 35.6 x 15.2 cm)
Certifications
115 V-Modelle sind ETL-, ETL/c-zertifiziert; 230 V-1 Modelle sind CE-zertifiziert
1Internationales Modell.
Especificaciones
Modell LMs-20E
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.