Learn More
UVP Filter UVP Pen-Ray longwave converts shortwave
Beschreibung
Zur Steuerung oder Modifizierung der Emissionsleistung der Lampe 11SC-1 (UVP90 001 201)
- Der G-278-Filter wandelt kurzwellige Strahlung in langwellige Strahlung bei 365 nm um.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UV-Lampe |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Produkttyp | G278 Langwellenfilter |