Learn More
UVP Mineralight™ Hochleistungsdisplaylampen: Ersatzröhren
Artikelnummer. 11847104
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatz-Kurzwellenröhre
Ersatz-Langwellenröhre
Ersatz-Mittelwellenröhre
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Wavelength unitSize
11847104 Ersatz-Kurzwellenröhre 254 nm 1 Stück
11776832 Ersatz-Langwellenröhre 365 nm 1 Stück
11766832 Ersatz-Mittelwellenröhre 302 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11847104 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 34007301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
UVP 25-Watt-Röhrchen für stundenlange UV-Beleuchtung bei Verwendung mit leistungsstarken Minerallicht-Anzeigelampen.
  • 25-Watt-UV-Röhren für helle Beleuchtung
  • Erhältlich mit 254 nm, 302 nm oder 365 nm UV-Licht.
  • Verwenden Sie die im Lieferumfang der Lampe enthaltenen Halterungen, um die Lampe an der Decke oder einer anderen Struktur für UV-Deckenbeleuchtung anzubringen
  • Abmessungen: 18,5 cm (L) x 4,75 cm (B) x 5 cm (H)
Fluoreszenz, Sterilisation, Inspektion
Spezifikation
Wirkleistung 25 W
Wavelength 254 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz, Sterilisation, Inspektion
Zur Verwendung mit (Geräte) Modell UVLS-225D
Länge (angloamerikanisch) 17,12 in.
Länge (metrisch) 434,84 mm
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp Ersatz-Kurzwellenröhre