Learn More
Analytik Jena™ UVP iBox Scientia
Artikelnummer. 16525400
Change view
Click to view available options
Auflösung:
2184 x 1472
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Auflösung unitSize
16525400 2184 x 1472 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 16525400
Marke: Analytik Jena™ 97072902
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
UVP iBox Scientia erkennt Fluoreszenzsonden in UV- bis sichtbaren Nahinfrarot-(NIR)-Wellenlängenbereichen für die In-vivo/Kleintierbildgebung.
  • Die UVP iBox Scientia Systeme sind einfach zu bedienende optische Bildgebungssysteme für den nichtinvasiven Nachweis fluoreszierender Marker bei kleinen Tieren. Sie sind mit hochauflösenden, tiefgekühlten CCD-Kameras und hochempfindlicher Optik ausgestattet. Die hohe Auflösung und die Lichtempfindlichkeit der Kamera, die selbst bei geringem Licht funktioniert, ermöglichen die Erkennung schwacher Ziele. Der UVP iBox Scientia wird mit einer weißen,  365 nm-UV- und 480 nm-blauen Beleuchtung, die in die Dunkelkammer integriert ist, geliefert. Die Dunkelkammer verfügt außerdem über ein Filterrad mit fünf Positionen, die einen GFP- und RFP-Anregungsfilter umfassen, sowie über eine motorisierte Plattform mit einem 10-Zoll-Bereich.
  • Die automatisierte eLITE Xe Multispektralquelle mit externer Stromversorgung ermöglicht eine Beleuchtung mit hoher Intensität. Die eLITE nutzt eine 150 W-Xenon-Lampe, um eine 400 bis 800 nm-Epi-Beleuchtung mittels Glasfaserkabel bereitzustellen. Die eLITE ist softwaregesteuert und verfügt über acht Anregungsfilterpositionen.
  • Die enthaltene VisionWorks Software priorisiert die Datenintegrität, indem sie unveränderte Rohbilddaten für Forschung und Veröffentlichungen sammelt. VisionWorks Software erfüllt alle Anforderungen an Arbeitsabläufe mit umfangreichen Materialien wie Makros, Vorlagen, Anmerkungen, Hervorhebungen, Text, quantitative Analyse, Tumorvolumen und Messungen. VisionWorks ist in der Lage, Berichte zu erstellen und Daten zu exportieren, um die Forschung vollständig zu dokumentieren. Die Software unterstützt 21 CFR Abschnitt 11 und ist kompatibel mit Win 7, 8 und 10.
Spezifikation
Spannung 230 V
Tiefe (metrisch) 44 cm
Filtertyp Automatisiertes Filtertablett mit mit 5 Positionen
Pixelgröße 3,2 MP, erweiterbar auf 9,6 MP
Enthält Dunkelkammer, Wärmeplatte, Gfp/rfp-Filterset, BioLite
Höhe (metrisch) 81 cm
Auflösung 2184 x 1472
Breite (metrisch) 44 cm
Objektivtyp 25 mm f/0,95 motorisiertes Objektiv
Kameratyp CCD
Größe 44 x 44 x 81 cm
Produkttyp In-vivo-/Kleintierbildungssystem