Learn More
UVP Ersatzröhre für Mini-Ultraviolettlampe
Click to view available options
Wavelength:
365/312 nm
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Wirkleistung | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell UVL-4, UVL-23R Tragbare UV-Lampe und Mini-UV-Lampe |
| Verpackungsmenge | Je 1 |