Learn More
UVP Pen-Ray™ Feldrucksack
Artikelnummer. 12853828
Ansicht ändern
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength Packungsgröße
12853828 254 nm 1 Stück
12843828 365 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12853828 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 95025602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.48 €
    628.50 € / 1 Stück
    Sparen 132.98 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Pen-Ray™ UV-Lichtquelle und DC-Stromversorgung (mit 9 V-Batterie) in einem kompakten, tragbaren Gehäuse
  • Leichtgewicht (0,3 lb.) und klein genug, um in eine Tasche zu passen
  • Kann am Gürtelclip, der am Netzteil befestigt ist, getragen werden
  • Beleuchtete Länge: 1,75 in. (44,5 mm)
  • Gesamtlänge: 4,25 in. (108 mm)
  • Quarz/Griffdurchmesser: 0,375 in. (3/8 in.)
  • Abmessungen: 3,75L x 2,38B x 1 in. H (95,25 x 60,45 x 25,4 mm)
Inspektionen vor Ort, Spektroskopie, Fluorometrie, Wellenlängenkalibrierung
Spezifikation
Wavelength 254 nm
Abmessungen (L x B x H) 95,2 x 60,4 x 25,4 mm (3,75 x 2,38 x 1 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektionen vor Ort, Spektroskopie, Fluorometrie, Wellenlängenkalibrierung
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Länge (angloamerikanisch) 3,75 in.
Länge (metrisch) 95,2 mm
Verpackungsmenge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 2.38 Zoll
Breite (metrisch) 60,4 mm