Learn More
UVP Standard-Quecksilber-Pen-Ray-Modelle
Die tragbaren Niederdruck-Gasentladungslampen mit Quecksilber eignen sich optimal für kleine Öffnungen und Anwendungsbereiche, die spektroskopische Wellenlängenkalibrierung, Sterilisation, UV-Härtung oder Fluoreszenzbestimmung erfordern.
302.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Quecksilberlampe |
---|---|
Erforderliches Zubehör | 41 cm (16 Zoll) Kabel und 2-poliger Standardverbinder |
Spannung | 800 V |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Einführung in kleine Öffnungen in der spektroskopischen Wellenlängenkalibrierung, Sterilisation, UV-Härtung oder dem Fluoreszenznachweis |
Länge (angloamerikanisch) | 4-3/4 in. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Linse | Durchmesser (metrisch) | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Linse | Durchmesser (metrisch) | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11739074
|
UVP
90-0004-01 |
9,5 mm | 12,7 mm | 254 nm |
580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11709074
|
UVP
90-0012-01 |
6,5 mm | 9,5 mm | 254 nm |
302.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11719074
|
UVP
90-0019-01 |
9,5 mm | 9,5 mm | 365 nm |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11729074
|
UVP
90-0020-01 |
6,5 mm | 9,5 mm | 365 nm |
321.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Handgeführte UV-Lampen mit niedrigem Druck
- Optimal zum Einsetzen in kleine Öffnungen zur Kalibrierung spektroskopischer Wellenlängen, Sterilisation, UV-Härtung oder Fluoreszenzdetektion
- Für den Betrieb bei niedrigeren Temperaturen und Helligkeiten, bis zu 5000 Stunden gleichbleibend hohe Leistung.
- Für den Einsatz mit Niederdruck-Gasentladungslampen mit Quecksilber und Quarzglasröhrchen-Konstruktion
- Einfache Installation, da sich die Elektroden am Ende befinden
- Relative Intensität bei 3/4 in. (1.9 cm) Entfernung: 4400μw/cm2
- Wellenlänge: 254 nm
Spezifikation
Quecksilberlampe | |
800 V | |
4-3/4 in. | |
1213 μW/cm2, 365 nm bei 1,9 cm (3/4 in.), mit 20 mA AC-Lampenstrom |
41 cm (16 Zoll) Kabel und 2-poliger Standardverbinder | |
Zur Einführung in kleine Öffnungen in der spektroskopischen Wellenlängenkalibrierung, Sterilisation, UV-Härtung oder dem Fluoreszenznachweis | |
120,6 mm |