Learn More
UVP UVP Ultra Violet Product UV-Kammer
Artikelnummer. 11798201
Change view
Click to view available options
Modell:
C-65
C-70G
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
11798201 C-70G 1 Stück
11788201 C-65 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11798201
Marke: UVP 95002005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Sichtschränke eignen sich für verschiedenste Anwendungen, wie die zerstörungsfreie Prüfung, Dokumentenprüfung und Dünnschichtchromatographie. UVP™UV-Sichtschränke verfügen über eine abnehmbare Bodenplatte, sodass der Schrank über große Proben oder einen Transilluminator gestellt werden kann.
  • Sichtfenster aus Weichgummi mit Kontrastfilter.
  • Die Regler für die Wahl der UV-Wellenlängen oder des Innenlichts sind bequem angeordnet
  • Einfacher Zugang zum Schrankinneren durch einen Vorhang, der auch das Umgebungslicht blockiert
  • Der C-70G Chromato-Vue Schrank besteht aus je zwei kurzwelligen und langwelligen UV-Röhren mit 15 Watt, die auf einer Seite des Schrankes montiert sind
  • Die Ausführung C-71 ähnelt dem C-70G, hat aber vier langwellige UV-Röhren mit 15 Watt auf einer Seite des Gerätes
  • Die 254 und 365 nm-UV-Röhren im C-75 sind auf beiden Seiten des Schrankes positioniert und ermöglichen eine gleichmäßige UV-Beleuchtung für Fluoreszenzstudien
  • Aus leichtem Kunststoff gefertigt
Spezifikation
Spannung 230 V
Tiefe (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 330 mm
Wellenlängen 254 bis 365 nm
Breite (metrisch) 594 mm
Modell C-70G
Bereich 254 bis 365 nm
Verpackungsmenge 1er-Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dünnschichtchromatographie, zerstörungsfreie Prüfung, Inspektion, Mineralogie, Fluoreszenz
Produkttyp UV-Kammer