Learn More
Tocris Bioscience™ V 9302 hydrochloride
Artikelnummer. 30306765
Change view
Click to view available options
:
10 mg
Artikelnummer.
30306765 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30306765
Marke: Tocris Bioscience™ 8057/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ASCT2 (SLC1A5) inhibitor
V 9302 hydrochloride is an alanine-serine-cysteine transporter 2 (ASCT2, encoded by gene SLC1A5) inhibitor. It inhibits glutamate uptake (IC50 = 9.6 μM in HEK-293 cells). It reduces cancer cell growth and proliferation, also increases cell death and oxidative stress in vitro and in vivo. V 9302 hydrochloride inhibits mTORC1 activity, mitochondrial respiration, proliferation and migration of vascular smooth muscle cells (VSMCs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-2-Amino-4-[bis[[2-[(3-methylphenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]butanoic acid hydrochloride
CAS 2416138-42-4
Menge 10 mg
Ziel Other Ion Pump/Transporter Inhibitors
Summenformel C34H38N2O4.HCl
Reinheit 0.97