Learn More
Systec™ Vertikale, bodenständige Autoklaven, Systec VE, V-Serie
Artikelnummer. 12032979
Change view
Click to view available options
Modell:
E-55
E-65
VE-100
VE-150
VE-75
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
12032979 E-55 1 Stück
10632104 VE-75 1 Stück
10324913 E-65 1 Stück
12042979 VE-100 1 Stück
10099532 VE-150 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 12032979
Marke: Systec™ 1255
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Diese Autoklaven eignen sich zum Sterilisieren von Feststoffen, Flüssigkeiten sowie biologischen Gefahrstoffen. Systec™ Vertikale Standautoklaven der V-Serie bestechen durch ihre kompakte und platzsparende Bauweise sowie dank ihrer höheren Kammer mit bis zu 50 % höherer Beladungskapazität. Optimal für Laboranwendungen sowie zur Sterilisation von Medien.
Systec VE Top-Lader für vertikales Autoklavieren
Standard-Funktionen
  • Interne Heizelemente in der Autoklavenkammer
  • Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar
  • LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorregelung
  • 12 Sterilisationsprogramme
  • Code-gesicherte Zugriffsrechte für Parameteränderungen und weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
  • Interner Speichern zum Speichern von bis zu 500 Sterilisationszyklen
  • Timer zum Starten von Programmen
  • Selbstfüllend: automatische Zufuhr von demineralisiertem Wasser für die Dampferzeugung
  • Flexibler PT-100-Temperatursensor
  • Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
  • Sonderprogramm für Durham-Röhrchen
  • Berechnung des F0-Wertes
  • Sonderprogramm zur Sterilisation von Abfällen mit pulsierendem Aufheizen für effizientere Abluft
  • Wassergekühlter Dampfabzug, thermostatisch geregelt
  • Programmierbare automatische Türöffnung nach Programmende
  • RS232- und RS485-Schnittstellen für externe Datenübertragung (netzwerkfähig)
Lieferbare Optionen
  • Erweiterung der Temperatur- und Druckbereiche auf 150 °C bzw. 5 bar (ab Kammervolumen von 65 Litern und mehr)
Optionen zur Prozessoptimierung
  • Schnelle Kühlung zur effizienten und sicheren Kühlung von Flüssigkeiten
  • Abluftfiltration (einschließlich Kondensatinaktivierung) zur sicheren Sterilisation von gefährlichen biologischen Substanzen
  • Optionen für die Dokumentation
  • Integrierter Drucker für Chargendokumentation
  • PC-Software für umfassende Dokumentation
  • Dokumentation SD: Datenspeicherung auf SD-Karte für bis zu 10,000 Sterilisationszyklen und Übertragen der Daten an einen PC
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 740 mm
Bauweise/Design Toplader
Kapazität (metrisch) 60 l (gesamt), 55 l (nominal)
Tiefe (metrisch) Kammer 600 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer 344 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für grundlegende Laboranwendungen und die Sterilisation von Medien
Außenhöhe (metrisch) 920 mm
Modell E-55
Produkttyp Vertikaler Stand-Autoklav
Temperatur (metrisch) 140 °C
Display LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50/60 Hz, 16 A
Betriebsdruck 4 bar
Außenbreite (metrisch) 500 mm