Learn More
Systec™ Vertikale Standautoklaven der V-Serie, Systec VX
Artikelnummer. 10009491
Change view
Click to view available options
Modell:
VX-40
VX-65
VX-75
VX-95
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
10009491 VX-95 1 Stück
12022959 VX-40 1 Stück
10099481 VX-65 1 Stück
10367602 VX-75 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10009491
Marke: Systec™ 1095
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sterilisieren Sie Feststoffe, Flüssigkeiten und gefährliche biologische Substanzen mit diesen Autoklaven. Die Systec™ vertikalen Autoklaven der V-Serie für Bodenaufstellung zeichnen sich durch eine kompakte und platzsparende Ausführung mit einer größeren Kammer aus. Für alle Laboranwendungen einschließlich anspruchsvoller Sterilisationsverfahren.
Systec VX vertikaler Autoklav mit Top-Beladung
Standardausstattung
  • Integrierter, separater Dampferzeuger
  • Interne Heizelemente in der Autoklav-Kammer
  • Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Temperatur- und Druckbereich: 140 °C, 4 bar
  • LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
  • Anzahl der Sterilisationsprogramme: VX: bis 25; VE: 12; VB: 3
  • Codegesicherte Zugriffsrechte zum Ändern von Parametern und für weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
  • Interner Speicher speichert bis zu 500 Sterilisationszyklen.
  • Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
  • Autofüll-Funktion: automatische entmineralisierte Wasserzufuhr für die Dampferzeugung
  • Flexibler PT-100 Temperaturfühler
  • Zusätzlicher Temperaturfühler im abgeführten Kondensat
  • Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
  • Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
  • Berechnung des F0-Wertes
  • Spezielles Programm für die Abfallsterilisation mit gepulster Aufheizung für effizientere Luftabfuhr
  • Thermostatisch geregelter, wassergekühlter Dampfablass
  • Programmierbares automatisches Öffnen der Tür nach Programmende
  • RS-232- und RS-485-Schnittstellen für die externe Datenübertragung (netzwerkfähig)
Verfügbare Optionen
  • Touchscreen-Steuerung
  • Erweiterung der Temperatur- und Druckbereiche auf 150 °C/5 bar (ab 65 Liter Kammervolumen)
Optionen für die Prozessoptimierung
  • Schnelle Kühlung für das effiziente und sichere Kühlen von Flüssigkeiten
  • Vakuumsystem für die validierbare Sterilisation von Feststoffen und Abfallstoffen in Entsorgungsbeuteln
  • Superdry: Trocknen von Feststoffen (nur in Kombination mit optionalem Vakuumsystem)
  • Abluftfiltration (einschließlich Kondensatinaktivierung) für die sichere Sterilisation gefährlicher biologischer Substanzen
Optionen für die Dokumentation
  • Integrierter Drucker für die Chargendokumentation
  • PC-Software für umfassende Dokumentation
  • SD für Dokumentation: Datenspeicherung auf SD-Karte für bis zu 10,000 Sterilisationszyklen und Datenübertragung an einen PC
  • COMLOG: mit USB– und Ethernet-Anschluss und internem Speicher für bis zu 10,000 Sterilisationszyklen, einschließlich Dokumentationssoftware auf COMLOG. Die Software kann unabhängig von der Plattform (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) aufgerufen werden. Dies erleichtert den Fernservice.
  • AuditTrail: Nicht veränderbare und rückverfolgbare Dokumentation gemäß FDA 21 CFR Teil 11
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 780 mm
Bauweise/Design Toplader
Kapazität (metrisch) 100 l (gesamt), 95 l (nominal)
Tiefe (metrisch) Kammer 750 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer 400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Laboranwendungen, auch für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse nach dem neuesten Stand der Technik
Außenhöhe (metrisch) 1080 mm
Modell VX-95
Produkttyp Vertikaler Stand-Autoklav
Temperatur (metrisch) 140 °C
Display LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
Elektrische Anforderungen 380 bis 400 V, 50/60 Hz, 16 A, 3 Phasen plus Nullleiter
Betriebsdruck 4 bar
Außenbreite (metrisch) 550 mm