Learn More
V-Solv™ ICP Lösungsmittel, VHG™
Beschreibung
V-Solv™ ICP Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Verfahren | ICP |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | V-SOLV-Lösungsmittel™ ICP |
| Menge | 5 gal. |