Learn More
V26 Standard: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, In, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V,W, Zn @ 500 μg/g in 75 cSt Hydrocarbon Oil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Bismuth∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Indium∣Iron∣Lead∣Lithium∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silicon∣Silver∣Sodium∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium∣Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-42-8, 7440-43-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Bismuth∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Indium∣Iron∣Lead∣Lithium∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silicon∣Silver∣Sodium∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium∣Zinc |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Lösungstyp | Mixture |
| Element | Multi-element |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Menge | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 500 μg/g∣Antimony 500 μg/g∣Barium 500 μg/g∣Bismuth 500 μg/g∣Boron 500 μg/g∣Cadmium 500 μg/g∣Calcium 500 μg/g∣Chromium 500 μg/g∣Cobalt 500 μg/g∣Copper 500 μg/g∣Indium 500 μg/g∣Iron 500 μg/g∣Lead 500 μg/g∣Lithium 500 μg/g∣Magnesium 500 μg/g∣Manganese 500 μg/g∣Molybdenum 500 μg/g∣Nickel 500 μg/g∣Phosphorus 500 μg/g∣Potassium 500 μg/g∣Silicon 500 μg/g∣Silver 500 μg/g∣Sodium 500 μg/g∣Tin 500 μg/g∣Titanium 500 μg/g∣Tungsten 500 μg/g∣Vanadium 500 μg/g∣Zinc 500 μg/g |