Learn More
Brady™ V4500 Barcode-Lesegerät-Kit EU
Artikelnummer. 30057742
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstyp:
RS-232, USB
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp unitSize
30057742 RS-232, USB 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057742 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322619
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit dem Barcode-Lesegerät V4500 digitalisieren Sie Ihre Datenerfassung und automatisieren Ihre Arbeitsabläufe einfach und präzise.
  • Schnelles, omnidirektionales Barcode-Scannen leicht gemacht
  • Ideal für Bestandsverwaltung, Kit-Prüfung, Scan- und Druck- sowie Verpackungsanwendungen
  • Die proprietäre Cortex-Decoder-Technologie ermöglicht es dem Scanner, sowohl kleinste Barcodes als auch glänzende und schwer lesbare Oberflächen problemlos zu erfassen.
  • Die automatische Tastatureingabe und die dynamische Benutzeroberfläche ermöglichen es Ihnen, innerhalb von Sekunden vom Einrichten zum ersten Scan zu gelangen.
  • Die Datenanalysefunktion ermöglicht es Ihnen, Daten genau so zu sortieren und anzuordnen, wie Sie es wünschen. – Beginnen Sie mit einem einfachen Scan und verbinden Sie sich unkompliziert mit der Cloud und Ihrem ERP-System.
  • Hält Stürzen aus 1,8 m Höhe stand (MIL-STD-810G)
  • Der Akku mit induktiver Aufladung hält eine ganze Schicht mit über 75.000 Scans durch.
  • Das Set beinhaltet Scanner, Ladeschale, Batterie, AC Adapter, USB Kabel und EU-Netzkabel
Spezifikation
Akkulaufzeit Bis zu 75.000 Scans pro Ladung
Unterstützte Barcodetypen BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 von 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 von 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic
Datenübertragungsmethode Bluetooth™ 5 Niedrige Energie (Klasse II)
Gewicht (metrisch) 1.38 kg
Ladezeit Aufladen über Ladeschale (0 bis 100 %) 4 Std.
Gewicht (angloamerikanisch) 3 lb.
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenetikettierung, Bauteil- und Geräteetikettierung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfetikettierung, Lagerkennzeichnung
Sichtfeld Hochdichtes Feld: 30° Horizontal mal 20° Vertikal, Weitfeld: 50° Horizontal um 33,50° Vertikal
Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Enthält V4500 Barcode-Scanner, eine V1300 Ladestation, ein V1200 Akku, ein AC Adapter, ein EU-Netzkabel und ein USB 1 m Kabel
Abmessungen (L x B x H) 113 x 152 x 75 mm
Gewährleistung 3 Jahre
Typ Barcode-Scanner
Anschlusstyp RS-232, USB
Auflösung 1280 x 960
Alternate Part Number BR-V4500-KIT-EU