Learn More
Brady™ V4500 Barcode-Scanner-Kit
Artikelnummer. 30057752 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
V4500 Barcode-Scanner
V4500 Barcode-Scanner, V1200 Akku
V4500 Barcode-Scanner, V1300 Basisstation, V1200 Akku, AC-Adapter, Stromkabel, 1 m USB-Kabel
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
30057752 V4500 Barcode-Scanner 1 Stück
30057743 V4500 Barcode-Scanner, V1200 Akku 1 Set
30057756 V4500 Barcode-Scanner, V1300 Basisstation, V1200 Akku, AC-Adapter, Stromkabel, 1 m USB-Kabel 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30057752 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 €
    583.16 € / 1 Stück
    Sparen 48.84 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuste Bauweise. Reibungsloses Erlebnis. Mit dem Barcode-Scanner V4500 digitalisieren Sie die Datenerfassung und automatisieren Ihre Arbeitsabläufe einfach und präzise.
  • Hochgeschwindigkeits-Barcode-Scanning in alle Richtungen – ganz einfach.
  • Ideal für Bestandsverwaltung, Kit-Überprüfung, Scan- und Druckanwendungen sowie Verpackungsanwendungen.
  • Die proprietäre Cortex-Decoder-Technologie ermöglicht es dem Scanner, sowohl kleinste Barcodes als auch glänzende und schwer lesbare Oberflächen problemlos zu erfassen.
  • Dank automatisierter Tastatureingabe und dynamischer Benutzeroberfläche gelangen Sie in Sekundenschnelle vom Setup zum ersten Scan.
  • Die Datenanalysefunktion ermöglicht es Ihnen, Daten genau so zu sortieren und anzuordnen, wie Sie es wünschen. – Beginnen Sie mit einem einfachen Scan und verbinden Sie sich unkompliziert mit der Cloud und Ihrem ERP-System.
  • Hält Stürzen aus 1,8 m Höhe stand (MIL-STD-810G).
Spezifikation
Beschreibung V4500 Barcode-Lesegerät
Akkulaufzeit Bis zu 75.000 Scans pro Ladung
Unterstützte Barcodetypen BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 von 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 von 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic
Datenübertragungsmethode Bluetooth™ 5 niedrige Energie (Klasse II)
Höhe (metrisch) 198 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,79 in.
Breite (metrisch) 86 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,39 in.
Tiefe (metrisch) 152 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 5,98 in.
Gewicht (metrisch) 0.53 kg
Ladezeit Aufladen über Ladeschale (0 bis 100 %) 4 Std.
Gewicht (angloamerikanisch) 1.168 lb.
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenetikettierung, allgemeine Kennzeichnung
Sichtfeld Hochdichtes Feld: 30° Horizontal mal 20° Vertikal; Weites Feld: 50° Horizontal um 33,50° Vertikal
Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Enthält V4500 Barcode-Scanner
Gewährleistung 3 Jahre
Typ Barcode-Lesegerät
Anschlusstyp RS-232, USB
Stromversorgung Akkus
Auflösung 1280 x 960
Alternate Part Number BR-V4500
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Enthält Lithium-Ionen-Akku – Versand nur per Landweg