Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner RS232 Cable
Beschreibung
Cable - RS232 Cable for V4500 Barcode Scanner
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | RS232 to RJ50-28 Cable for V4500 Barcode Reader |
| Gewicht (metrisch) | 0.16 kg |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0.353 lb. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Asset Tracking, General Identification, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Food and Beverage Process Labelling, Inventory and Inspection Labelling |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,19 ft. |
| Typ | Cable |
| Alternate Part Number | BRA-RS-RJ50-28 |