Learn More
Buerkle™ V4A SiloPicker Verlängerung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 cm
100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit der V4A SiloPicker Verlängerung kann der SiloPicker auf bis zu 3,50 m Länge verlängert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Verlängerungsstange |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Zubehör für SíloPicker |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SiloPicker |
| Länge (metrisch) | 100 cm |