Learn More
Buerkle™ Verlängerungsstange zur Verwendung mit Bürkle™ SiloPicker
Product Code. 10574762 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 cm
100 cm
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (metrisch) Unit Size
10574762 50 cm 1 Stück
10321282 100 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10574762 Supplier Buerkle™ Supplier No. 53800508
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ V4A Edelstahl-Verlängerungsstange für Buerkle™ Mit SiloPicker können Proben aus Tiefen bis zu 3,5 m entnommen werden.
  • Probenahme bis zu 3,5 m
  • Edelstahl AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Verlängerungsstange
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Zubehör für SíloPicker
Zur Verwendung mit (Geräte) SiloPicker
Länge (metrisch) 50 cm