Learn More
Buerkle™ V4A SiloPicker Verlängerung
Artikelnummer. p-8658023 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 cm
100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10574762 50 cm 1 Stück
10321282 100 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10574762
Marke: Buerkle™ 53800508
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit der V4A SiloPicker Verlängerung kann der SiloPicker auf bis zu 3,50 m Länge verlängert werden.
Mit der V4A SiloPicker Verlängerung kann der SiloPicker auf bis zu 3,50 m Länge verlängert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Verlängerungsstange
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Zubehör für SíloPicker
Zur Verwendung mit (Geräte) SiloPicker
Länge (metrisch) 50 cm