Beschreibung
Für die Probenahme zu Analysezwecken bei sehr geringen Mengen hochpotenter, teurer oder aktiver Pulver. Besonders geringe Probenmengen im Bereich von 0,1 ml bis 2,5 ml können mit dem PharmaPicker entnommen werden. Durch den Einsatz einer Volumenspitze für 0,1 bis 1,2 ml oder 1,25 bis 2,5 ml im Sammelzylinder lässt sich das Probenvolumen anpassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1,25 bis 2,50 ml |
| Produkttyp | PharmaPicker |
| Ausführung | Elektropoliert |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PharmaPicker Volumenköpfe 1,25 bis 2,50 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geringe Pulvermengen |
| Enthält | Sammelzylinder |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Grifftyp | T-Form |
| Länge (metrisch) | 60 cm |