Learn More
VABP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200060788 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18671401 0.02 mL 0.02 Milliliter
18693541 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18671401
Marke: Novus Biologicals NBP2932210.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
VABP Polyclonal antibody specifically detects VABP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VABP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias A-type potassium channel modulatory protein 1, KChIP1, KCHIP1MGC95, Kv channel interacting protein 1, Kv channel-interacting protein 1, potassium channel interacting protein 1, Potassium channel-interacting protein 1, VABP, Vesicle APC-binding protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-216 of human KCNIP1 (NP_055407.1). MGAVMGTFSSLQTKQRRPSKDKIEDELEMTMVCHRPEGLEQLEAQTNFTKRELQVLYRGFKNECPSGVVNEDTFKQIYAQFFPHGDASTYAHYLFNAFDTTQTGSVKFEDFVTALSILLRGTVHEKLRWTFNLYDINKDGYINKEEMMDIVKAIYDMMGKYTYPVLKEDTPRQHVDVFFQKMDKNKDGIVTLDEFLESCQEDDNIMRSLQLFQNVM
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30820
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG