missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vaccinia Virus A33R Antibody [Alexa Fluor™ 350] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Vaccinia Virus A33R Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A33R in Virus samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Vaccinia Virus A33R |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 350 |
| Verdünnung | ELISA |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | OPG161 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia Virus A33R (Copenhagen) (Uniprot#: P68616; Val57-Asn185). |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?