Learn More
Vaccinia Virus A33R Antibody - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-43778-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30281776
  • 398.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Vaccinia Virus A33R Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A33R in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vaccinia Virus A33R
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000
OPG161
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia Virus A33R (Copenhagen) (Uniprot#: P68616; Val57-Asn185).
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA
Unconjugated
0.2 μm filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Virus