Learn More
Vaccinia Virus A33R Antibody [DyLight 650] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281692 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281692 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30281692
Marke: Novus Biologicals NBP343775C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Vaccinia Virus A33R Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A33R in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Vaccinia Virus A33R
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias OPG161
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia Virus A33R (Copenhagen) (Uniprot#: P68616; Val57-Asn185)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG