missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vaccinia Virus A33R Antibody [FITC] - (Copenhagen), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30281791 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281791 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30281791

Marke: Novus Biologicals NBP343778F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Vaccinia Virus A33R Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A33R in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vaccinia Virus A33R
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias OPG161
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia Virus A33R (Copenhagen) (Uniprot#: P68616; Val57-Asn185).
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.