Learn More
Vaccinia Virus B5 Antibody [Alexa Fluor™ 488] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281748 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281748 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30281748
Marke: Novus Biologicals NBP343777AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Vaccinia Virus B5 Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus B5 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Vaccinia Virus B5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias OPG190, PS/HR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus B5 (Copenhagen) (Uniprot#: P21115; Tyr18-His279)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG