missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vaccinia Virus B5 Antibody [DyLight 755] - (Copenhagen), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30281763 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281763 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30281763

Marke: Novus Biologicals NBP343777IR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Vaccinia Virus B5 Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus B5 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vaccinia Virus B5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias OPG190, PS/HR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus B5 (Copenhagen) (Uniprot#: P21115; Tyr18-His279)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.