Beschreibung
- Parameter lassen sich mit einem Drehknopf über einem Digitaldisplay einstellen, das die aktuelle Drehzahl anzeigt
- Automatisierte Prozesse werden mit dem Vakuumregler VC 10 gesteuert
- Analogkabel im Lieferumfang der Pumpe enthalten
- Es wird die Verwendung der Vakuum-Sicherheitsmission VSE1 empfohlen
- Verhindert, dass Lösungsmittel in die Umgebungsluft gelangen
- Für trockene und ölfreie Anwendungen im Labor
- Die Membranen der Pumpe sind chemisch besonders beständig
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 370 x 150 x 375 mm |
| Material | Alu-Guss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer |
| Wirkleistung | 130 W |
| Gewicht (metrisch) | 11,5 kg |
| Produktlinie | Vakuumpumpe |
| Flussrate | 22 l/min |
| Maximaler Druck | 1030 mbar |
| Spannung | 100–240 V |