Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ CDPA-Blutentnahmeröhrchen
Artikelnummer. 10402695
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 mL
Verschlussfarbe:
Gelb mit schwarzem Ring
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe
10402695 9 mL Gelb mit schwarzem Ring
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10402695 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 455056
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Vacuette™ Blutentnahmegefäße haben den Standard auf dem heutigen Markt gesetzt. Sie sorgen für mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme und bieten den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Durchsichtig wie Glas
  • CPDA-Lösung enthalten (Citratphosphat-Dextrose-Adenin)
  • Geeignet für die Blutgruppentypisierung und Zellkonservierung dank der zellstabilisierenden Eigenschaften
  • Verbesserte Sicherheit und Hygiene bei Probenentnahmeverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff CPDA-Lösung (Citratphosphat-Dextrose-Adenin)
Material PET
Sterilität Steril
Verschlusstyp Druckkappe
Kapazität (metrisch) 9 mL
Verschlussfarbe Gelb mit schwarzem Ring
Röhrchengröße 16 x 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutgruppeneingabe