Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ K2E Sep Blutabnahmeröhrchen
Artikelnummer. 15442550
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
Verschlussfarbe:
Lila mit gelbem Ring
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe
15442550 5 ml Lila mit gelbem Ring
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15442550 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 456011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.15 €
    11.83 € / 50 Stück
    Sparen 3.32 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vacuette™ Blutentnahmegefäße haben den Standard auf dem heutigen Markt gesetzt. Sie sorgen für mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme und bieten den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • Hergestellt aus nahezu unzerbrechlichem PET Kunststoff
  • Durchsichtig wie Glas
  • Kombiniert ein sprühgetrocknetes Antikoagulans und ein Gelmaterial, das Erythrozyten, Granulozyten, Lymphozyten und Monozyten vom Supernatanten trennt
  • Verwendet zur Untersuchung von Plasma in molekularer Diagnostik und zur Detektion der Viruslast
  • Verbesserte Sicherheit und Hygiene bei Probenentnahmeverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff K2-EDTA
Material PET
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Kapazität (metrisch) 5 ml
Verschlussfarbe Lila mit gelbem Ring
Röhrchengröße 13 mm x 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekulare Diagnostik und Bestimmung der Viruslast