Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ LH-Blutentnahmeröhrchen
Artikelnummer. 13038652
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
Verschlussfarbe:
Grün mit gelbem Ring
Packungsgröße:
1200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Packungsgröße
13038652 1 mL Grün mit gelbem Ring 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13038652 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.77 €
    266.29 € / 1200 Stück
    Sparen 190.48 €
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vacuette™ Blutentnahmegefäße haben den Standard auf dem heutigen Markt gesetzt. Sie sorgen für mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme und bieten den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Durchsichtig wie Glas
  • Für klinisch-chemische Blutanalysen
  • An der Innenwand mit sprühgetrocknetem Lithiumheparin als Antikoagulans beschichtet, um die Gerinnungskaskade zu blockieren.
  • Verbesserte Sicherheit und Hygiene bei Probenentnahmeverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Lithium-Heparin
Material PET
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Kapazität (metrisch) 1 mL
Verschlussfarbe Grün mit gelbem Ring
Röhrchengröße 13 mm x 75 mm