Learn More
Greiner Bio-One Mehrfach-Blutentnahmekanülen
Beschreibung
Zur routinemäßigen Blutentnahme
- Single-use exclusively
- Supplied in inner packs of 100 needles
- Manufactured from stainless steel and fitted with a safety valve at one end
- Perforated label on cap for identification and seal of integrity
- Protective cap color indicates needle type/gauge: yellow (20G), green (21G), black (22G)
- Available in lengths of 1 inch (25 mm) and 1.5 inches (38 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Multi-sample Blood Draw Needle |
| Material | Edelstahl |
| Sterilität | Steril |
| Zertifizierung/Konformität | CE, OSHA |
| Farbe | Black |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multi-drawing Blood Collection |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VACUETTE™ Blood Collection Tubes, Quickshield™ Safety Tube Holder |
| Gauge | 22 G |
| Nabenmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |