Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Glukoseblutsammelröhrchen
Artikelnummer. 16524500
Ansicht ändern
Click to view available options
Zusatzstoff:
FC-Mischung
Verschlussfarbe:
Pink
Kapazität (metrisch):
2 mL
Menge:
1200: 50/Pk. 24 Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusatzstoff Verschlussfarbe Kapazität (metrisch) Menge
16524500 FC-Mischung Pink 2 mL 1200: 50/Pk. 24 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16524500 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 €
    390.55 € / 1200 Stück
    Sparen 109.45 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VACUETTE™ Glukose-Sammelröhrchen sind ideal für die Glukosemessung. Sie enthalten Natriumfluorid als Stabilisator mit der Wahl zwischen Kaliumoxalat, K3EDTA oder Natriumheparin als Antikoagulans. Das VACUETTE™ FC Mix-Rohr ermöglicht eine genaue Messung des Blutzuckerspiegels in vivo, was es besonders geeignet für die Diagnose von Diabetes mellitus macht.
  • Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
  • Verfügbar mit Kaliumoxalat, K3EDTA oder Natriumheparin als Antikoagulans
  • Aus nahezu unzerbrechlichem PET Kunststoff gefertigt
  • Sie sorgen für mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme und bieten den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff FC-Mischung
Material PET
Sterilität Steril
Verschlusstyp Druckkappe
Kapazität (metrisch) 2 mL
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Verschluss inklusive Ja
Verschlussfarbe Pink
Menge 1200: 50/Pk. 24 Pk.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutentnahme
Länge (metrisch) 75 mm
Beschreibung FC-Mix-Tuben enthalten einen Citrat-/Citritsäurepuffer, der den pH-Wert in der Probe unmittelbar nach der Blutentnahme senkt, und der tatsächliche In-vivo-Wert wird von Anfang an stabilisiert. Das Rohr ist optimal für die Diagnose von Diabetes mellitus und Schwangerschaftsdiabetes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • VACUETTE® Röhrchen FC Mix
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.