Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z ohne additive Blutentnahmegefäße
Artikelnummer. 11370410
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
11370410 4 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11370410 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454001
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VACUETTE™ Z Entnahmeröhrchen ohne Additive werden bei Bestimmungen für klinische Chemie und Hormone, mikrobiologische Serologie, Immunologie, TDM und Kreuzproben verwendet. Diese Blutröhrchen mit weißem Verschluss ohne Additive werden typischerweise als Abfallröhrchen oder als Alternative zu Serumröhrchen mit einem Gerinnungsaktivator verwendet. Sie enthalten keine chemischen Zusätze, sind evakuiert und steril.
VACUETTE™ Z Entnahmeröhrchen ohne Additive werden bei Bestimmungen für klinische Chemie und Hormone, mikrobiologische Serologie, Immunologie, TDM und Kreuzproben verwendet. Diese Blutröhrchen mit weißem Verschluss ohne Additive werden typischerweise als Abfallröhrchen oder als Alternative zu Serumröhrchen mit einem Gerinnungsaktivator verwendet. Sie enthalten keine chemischen Zusätze, sind evakuiert und steril.
  • Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
  • Zur venösen Blutentnahme
  • Evakuiert und steril
  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Sie sorgen für mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme und bieten den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • Enthält kein Additiv im Röhrchen. Nach einer Stunde ist das Blut im Röhrchen vollständig koaguliert.
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Blutentnahmeröhrchen
Zusatzstoff Kein Additiv
Sterilität Steril
Verschlusstyp Premium Sicherheitsschraubkappe
Kapazität (metrisch) 4 mL
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 75 mm
Röhrchengröße 13 x 75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blood collection
Länge (metrisch) 75 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm