Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™ Premium, rote Kappe, schwarzer Ring, CAT Serum-Gerinnungsaktivator, steril
Artikelnummer. 15402540
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
Verschlussfarbe:
Rot mit schwarzem Ring
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Packungsgröße
15402540 3 ml Rot mit schwarzem Ring 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15402540 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.15 €
    9.62 € / 50 Stück
    Sparen 0.53 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Enthält eine mit mikroskopischen Kieselgelpartikeln beschichtete Innenwand, um die Koagulation zu aktivieren.
  • Die Innenwand des Serumrohrs ist speziell mit mikroskopischen Kieselgelpartikeln beschichtet, die den Gerinnungsprozess aktivieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Saugröhrchen
Zusatzstoff CAT Serum-Gerinnungsaktivator
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 3 ml
Verschlussfarbe Rot mit schwarzem Ring
Länge (metrisch) 75 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm