Learn More
Buerkle™ VacuMan™ Vakuum- oder Druckpumpe
Artikelnummer. 10440544 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminium
PVC
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
10440544 Aluminium 1 Stück
10250322 PVC 1 Stück
2 options
Weitere Probenvolumina auf Anfrage erhältlich!
Artikelnummer. 10440544
Marke: Buerkle™ 56202181
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weitere Probenvolumina auf Anfrage erhältlich!
Die Handpumpe kann mit einer Hand betrieben werden, um ein Vakuum oder einen Druck zu erzeugen, unabhängig von der Stromversorgung (z. B. Vakuumfiltration, Probenentnahme, Ableitung von Exsikkatoren).
  • Wartungsfrei
  • Selbstschmierend
  • Überwiegend korrosionsbeständig
  • Anschluss für Schläuche mit 6.4 mm Innendurchmesser
  • Erhältlich in PVC- oder Aluminiumausführung für hohe Beanspruchung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum -850 mbar
Enthält Druckmesser
Material Aluminium
Flussrate 16 ml/Hub
Zur Verwendung mit Anschluss für Schläuche mit 6,4 mm Innendurchmesser
Pumpentyp Vakuumpumpe
Anzahl Pumpenköpfe 1
Resistenzeigenschaften Korrosionsbeständig
Anwendungen Vakuumfiltration, Probenahme, Ableitung von Exsikkatoren
Maximaler Druck + 2 bar