Learn More
Integra Biosciences™ Deckel für 3 l Glas-Flasche mit Niv. Det. /Schnellkupplungen
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Enthält:
Rohrendverschraubungen
Schnellkupplungen (PVDF) und Pegelerkennung
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descripción
- Für das VACUSAFE™ Vakuum-Absaugsystem geeignet.
- Integrierte Schlauchanschlüsse
- Einige Modelle mit Schnellkupplungen und Füllstandserkennung
Especificaciones
Especificaciones
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 4 l VACUSAFE Absaugflasche |
| Enthält | Rohrendverschraubungen |
| Produkttyp | Deckel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido