Learn More
BD Vacutainer™ A-Line™ Intensivmedizinische Blutentnahmespritzen ohne Nadeln
Artikelnummer. 12927756
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
Anschlusstyp:
BD Luer-Lok mit HemoGard-Kappe
Slip-Spitze
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anschlusstyp unitSize
12927756 1 ml Slip-Spitze -
12937756 3 ml BD Luer-Lok mit HemoGard-Kappe 100 Stück
12947756 3 ml Slip-Spitze 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12927756 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 364356
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zur manuellen Blutentnahme mittels Aspiration verwendet. BD Vacutainer™ A-Line™ Intensivmedizinische Blutentnahmespritzen ohne Nadeln enthalten sprühgetrocknetes, kalziumbalanciertes Heparin und werden zur arteriellen oder venösen Blutentnahme verwendet. Erhältlich mit Gleitspitze oder Luer-Lok™ Spitze, mit einem Fassungsvermögen von 1 ml oder 3 ml.
  • Blutentnahmespritzen ohne Nadeln zur manuellen Blutentnahme mittels Aspiration
  • Kann zur arteriellen oder venösen Blutentnahme aus einem arteriellen oder intravenösen Zugang verwendet werden.
  • Enthält sprühgetrocknetes, calciumbalanciertes Heparin, das die Analyse der Probe auf Blutgase und eine Vielzahl von intensivmedizinischen Analyten ermöglicht.
  • Erhältlich mit 1 ml, 3 ml und 3 ml Spitze. Luer-Lok™ Spitze mit Grün Hemogard™ Kappe
    • BD Hemogard™ Der Verschluss gewährleistet luftdichte und auslaufsichere Proben.
    • Die grüne Farbe (für das Lithium-Heparin-Antikoagulans) erleichtert die Identifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutentnahme durch manuelle Aspiration zur arteriellen Blutgasanalyse
Enthält Sprühgetrocknetes, calciumausgeglichenes Heparin (Antikoagulans)
Latexfrei Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Volumen (metrisch) 1 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Arterielle und venöse Infusionen
Anschlusstyp Slip-Spitze
Graduated Ja
Sterilität Steril