Learn More
BD Vacutainer™ Glas-Aprotinin K3EDTA-Röhrchen
Artikelnummer. 12997666
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12997666 5 ml 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12997666 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 361017
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich für Assays, die einen proteolytischen Enzym-Inhibitor erfordern. BD Vacutainer™ Glas Aprotinin K3 EDTA Röhrchen (5 ml) sind für Vollblut- oder EDTA-Plasmaprobennahmen vorgesehen. Sie enthalten eine K3-Kaliumsalz-Lösung und sind durch einen rosafarbenen Hemogard™ Verschluss gekennzeichnet.
Das BD Vacutainer™ -System ist optimal für die Steuerung der voranalytischen Variabilität während der Probenentnahme und des Handling-Prozessen konzipiert und getestet. Die Probenröhrchen verfügen über einen präzisen Vakuumfüllstand, um die erforderliche Probengröße zu erfassen, und sind für die Arbeit mit doppelseitigen Vacutainer-Nadeln und Röhrchenhaltern ausgelegt
  • EDTA-Röhrchen werden für das Gewinnen einer Vollblut- oder EDTA-Plasma-Probe verwendet.
  • K3 Kaliumsalz von EDTA (Ethylendiamine Tetra Essigsäure) wird als Antikoagulant verwendet
  • K3EDTA ist eine flüssige Lösung in den BD Vacutainer™ Glasröhrchen
  • Aprotinin K3 EDTA-Röhrchen werden für Assays verwendet, die einen proteolytischen Enzym-Inhibitor erfordern
  • Eine rosafarbene Pfirsichkappe identifiziert Aprotinin K3EDTA-Röhrchen, um sie von normalen EDTA-Röhrchen zu unterscheiden
    • Die Deckelfarbe entspricht nicht dem in ISO 6710:1995 beschriebenen Farbcode
    • Stellen Sie sicher, dass die Anwender sich dessen bewusst sind, damit nicht ein falsches Röhrchen für einen Test verwendet wird, was zu Analysefehlern führen kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Aprotinin K3EDTA-Röhrchen
Zusatzstoff K3-EDTA
Material Glas
Sterilität Steril
Verschlusstyp Hemogard
Kapazität (metrisch) 5 ml
Verschlussfarbe Pfirsichrosa
Röhrchengröße 13 x 75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für das Gewinnen einer Vollblut- oder EDTA-Plasma-Probe.
Markertyp Papier
Zertifizierung/Konformität Mit CE-Kennzeichnung