Learn More
BD Vacutainer™ EST™ Blutentnahmegefäße
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
Verschlussfarbe:
Perlmuttweiß
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Das BD Vacutainer™ -System ist optimal für die Steuerung der voranalytischen Variabilität während der Probenentnahme und des Handling-Prozessen konzipiert und getestet.
- Die Entnahmeröhrchen haben einen präzisen Vakuumfüllstand, um die benötigte Probengröße zu entnehmen
- Für die Verwendung mit doppelseitigen Vacutainer-Nadeln und Röhrchenhalter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Blutentnahmeröhrchen |
| Zusatzstoff | Kein Additiv |
| Material | Kunststoff |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Hemogardtrade; |
| Kapazität (metrisch) | 3 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacutainer™ Nadeln und Röhrchenhalter |
| Verschlussfarbe | Perlmuttweiß |
| Röhrchengröße | 13 x 75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entsorgen Sie das Röhrchen, um den Totraum aus den Schläuchen der Blutentnahmesets zu entfernen |
| Mehr anzeigen |